Print…
VWR®, Saquetas de pó para determinação de azoto total, reagentes para fotómetros
Fornecedor: VWR Chemicals
85618.610EA 156 EUR
85618.610 85619.610
VWR®, Saquetas de pó para determinação de azoto total, reagentes para fotómetros
Kits para análise ambiental
Os reagentes VWR® Powder Pack são projetados para serem usados em laboratórios e fotômetros portáteis com capacidade de célula de 16 mm. Nenhum dado de calibração é necessário. As almofadas, individualmente seladas em embalagens de papel alumínio, não são afetadas pelas condições ambientais e contêm reagentes em pó pré-medidos para precisão, conveniência e grande solubilidade.
  • Exactos
  • Rápidos e práticos, com dissolução mais fácil do que as pastilhas e prazo de validade longo
  • Dispensam a calibração
  • Manuseamento idêntico ao dos reagentes Hach® correspondentes
RS = Conjunto de reagentes Powder Pack