Print…
Tiras de teste de determinação de dureza total, MQuant®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.10025.0001 1.10032.0001 1.10046.0001 1.10047.0013 1.10032.0013
1.10025.0001EA 51.8 EUR
1.10025.0001 1.10032.0001 1.10046.0001 1.10047.0013 1.10032.0013
Tiras de teste de determinação de dureza total, MQuant®, Supelco®
Kits para análise ambiental
As tiras de teste MQuant® (MQ) podem ser utilizadas como um laboratório portátil contido numa pequena tira de plástico. Enquanto método de triagem, fornecem uma rápida visão geral da situação, ajudando a determinar se são necessárias mais análises, e, caso afirmativo, quais, contribuindo assim para poupanças consideráveis em termos de tempo e de recursos analíticos. Cada tira é constituída por uma película de poliéster biologicamente degradável, e o seu baixo teor de reagentes, nas zonas de reacção, contribui para uma eliminação de resíduos sem quaisquer problemas.
  • Fáceis de manusear: basta mergulhar, esperar e analisar visualmente o resultado da medição numa escala de cores
  • Seguras: não são necessários reagentes auxiliares
  • Resultados imediatos em 2 minutos, possibilitando assim uma tomada de decisões rápida
  • Portáteis: podem ser usadas no laboratório ou fora dele