VWR®, Powder packs for determination of sulphate, reagents for photometers
Fornecedor: VWR Chemicals
Os reagentes VWR® Powder Pack são projetados para serem usados em laboratórios e fotômetros portáteis com capacidade de célula de 16 mm. Nenhum dado de calibração é necessário. As almofadas, individualmente seladas em embalagens de papel alumínio, não são afetadas pelas condições ambientais e contêm reagentes em pó pré-medidos para precisão, conveniência e grande solubilidade.
- Exactos
- Rápidos e práticos, com dissolução mais fácil do que as pastilhas e prazo de validade longo
- Dispensam a calibração
- Manuseamento idêntico ao dos reagentes Hach® correspondentes