Print…
Acetato de cálcio USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos: Calcium acetate, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, Calcium di(acetate), Acetic acid calcium salt
C1067-12KG C1067-100GM
SPCMC1067-12KGEA 2040 EUR
SPCMC1067-12KG SPCMC1067-100GM
Acetato de cálcio USP
Acetato de cálcio
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Fórmula: (H₃CCOO)₂Ca
Peso Molecular: 158.17 g/mol
Densidade: 1.509 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150019
Número CAS: 62-54-4
EINECS: 200-540-9
Merck Index: 12,01683
Encomendar
Assay 99% Min.