Print…
Vitamin A palmitate USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Atenção
V1159-1LT V1159-5KGBL
SPCMV1159-1LTEA 2980 EUR
SPCMV1159-1LT SPCMV1159-5KGBL
Vitamin A palmitate USP
Vitamin A palmitate
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Fórmula: C₃₆H₆₀O₂
Número MDL : MFCD00019414
Número CAS: 79-81-2
EINECS: 201-228-5
Encomendar
Assay 95% Min.