Print…
Undec-10-enoic acid USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Atenção
UN105-20LT UN105-4LT
SPCMUN105-20LTEA 0 EUR
SPCMUN105-20LT SPCMUN105-4LT
Undec-10-enoic acid USP
Undec-10-enoic acid
Allergen statement (available upon request)
Fórmula: C₁₁H₂₀O₂
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 24 °C
Densidade: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 146 °C
Número MDL : MFCD00004442
Número CAS: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Merck Index: 12,09983
Encomendar
Assay 97% Min.