Print…
Cloridrato de tiamina USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos: Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
TH116-1KG TH116-25KGBL TH116-25GM TH116-500GM
SPCMTH116-1KGEA 928 EUR
SPCMTH116-1KG SPCMTH116-25KGBL SPCMTH116-25GM SPCMTH116-500GM
Cloridrato de tiamina USP
Cloridrato de tiamina
Fórmula: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Peso Molecular: 337.27 g/mol
Ponto de Fusão: 252
Densidade: 1.401 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012780
Número CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366
Encomendar
Assay 98% Min.