Print…
L(-)-Tirosina USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos: L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
T1153-25KGBL T1153-50KGBL T1153-5KG T1153-100GM
SPCMT1153-25KGBLEA 0 EUR
SPCMT1153-25KGBL SPCMT1153-50KGBL SPCMT1153-5KG SPCMT1153-100GM
L(-)-Tirosina USP
L(-)-Tirosina
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Peso Molecular: 181.19 g/mol
Ponto de ebulição: 351
Ponto de Fusão: 285
Densidade: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002606
Número CAS: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907
Encomendar
Assay 98.5% Min.