Print…
Tanino USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
T1013-12KG T1013-2.5KG T1013-125GM
SPCMT1013-12KGEA 3030 EUR
SPCMT1013-12KG SPCMT1013-2.5KG SPCMT1013-125GM
Tanino USP
Tanino
Fórmula: C₇₆H₅₂O₄₆
Ponto de Fusão: 218…219 °C
Densidade: >1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 199 °C
Número MDL : MFCD00066397
Número CAS: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221