Print…
Sulfato de bário USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
BA125-12KG BA125-2.5KG BA125-25KGBL
SPCMBA125-12KGEA 1000 EUR
SPCMBA125-12KG SPCMBA125-2.5KG SPCMBA125-25KGBL
Sulfato de bário USP
Sulfato de bário
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Fórmula: BaSO₄
Peso Molecular: 233.39 g/mol
Ponto de ebulição: 1600
Ponto de Fusão: 1345
Densidade: 4.5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003455
Número CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997
Encomendar
Assay 97.5% Min.