Print…
(±)-1,3-Butanodiol
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
B2147-200LTBL B2147-20LT
SPCMB2147-200LTBLEA 4800 EUR
SPCMB2147-200LTBL SPCMB2147-20LT
(±)-1,3-Butanodiol
(±)-1,3-Butanodiol
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Peso Molecular: 90.12 g/mol
Ponto de ebulição: 206…208 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: < –50 °C
Densidade: 1.004…1.006 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 116
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004554
Número CAS: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566
Encomendar
Assay 99% Min.