Print…
1-Octadecanol NF
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos: Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
ST115-12KG ST115-2.5KG ST115-45KGBL
SPCMST115-12KGEA 1750 EUR
SPCMST115-12KG SPCMST115-2.5KG SPCMST115-45KGBL
1-Octadecanol NF
1-Octadecanol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
Peso Molecular: 270.5 g/mol
Ponto de ebulição: 336
Ponto de Fusão: 56…57 °C
Densidade: 0.805…0.815 g/cm³ (60 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002823
Número CAS: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Merck Index: 12,08960
Encomendar
Assay 90% Min.