Ácido esteárico, pó NF
Fornecedor: Spectrum Chemical
ST110-12KG
ST110-2.5KG
ST110-45KGBL
SPCMST110-12KGEA
1240
EUR
SPCMST110-12KG
SPCMST110-2.5KG
SPCMST110-45KGBL
Ácido esteárico, pó NF
Ácido esteárico
Form: Powder
Fórmula:
C₁₈H₃₆O₂ Ponto de ebulição: 361 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 67 °C Densidade: 0,94 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 196 °C (rec. fechado) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002752 Número CAS: 57-11-4 EINECS: 200-313-4 Merck Index: 13,08882 |
|
Assay | 40% Min. |