Print…
Salicilato de sódio, cristais USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Atenção
SO205-12KG SO205-2.5KG SO205-50KGBL
SPCMSO205-12KGEA 1670 EUR
SPCMSO205-12KG SPCMSO205-2.5KG SPCMSO205-50KGBL
Salicilato de sódio, cristais USP
Salicilato de sódio
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Fórmula: HOC₆H₄COONa
Ponto de Fusão: 200 °C
Densidade: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002440
Número CAS: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819
Encomendar
Assay 99.5% Min.