Print…
Dissulfito de dissódio ≥65%, granular BP, Ph. Eur., JP, NF grau alimentício
Fornecedor: Spectrum Chemical
Perigo
Sinônimos: Meta-bissulfito de sódio
SO182-12KG SO182-2.5KG SO182-45KGBL
SPCMSO182-12KGEA 1000 EUR
SPCMSO182-12KG SPCMSO182-2.5KG SPCMSO182-45KGBL
Dissulfito de dissódio ≥65%, granular BP, Ph. Eur., JP, NF grau alimentício
Dissulfito de dissódio
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Fórmula: Na₂S₂O₅
Peso Molecular: 190.11 g/mol
Ponto de Fusão: 150
Densidade: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167602
Número CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
ALCANCE: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 65% Min.