Print…
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, granular NF
Fornecedor: Spectrum Chemical
B1196-12KGBL B1196-2.5KG B1196-500GM
SPCMB1196-12KGBLEA 2570 EUR
SPCMB1196-12KGBL SPCMB1196-2.5KG SPCMB1196-500GM
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, granular NF
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Fórmula: C₁₅H₂₄O
Ponto de ebulição: 265 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 69…70 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011644
Número CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547
Encomendar
Assay 99% Min.