Print…
Estearato de sódio, pó NF
Fornecedor: Spectrum Chemical
S1447-12KG S1447-2.5KG S1447-50KGBL S1447-500GM
SPCMS1447-12KGEA 1140 EUR
SPCMS1447-12KG SPCMS1447-2.5KG SPCMS1447-50KGBL SPCMS1447-500GM
Estearato de sódio, pó NF
Estearato de sódio
Form: Powder
Fórmula: C₁₈H₃₅NaO₂
Ponto de Fusão: 288 °C
Densidade: 1,103 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036404
Número CAS: 822-16-2
EINECS: 212-490-5
Encomendar
Assay 90% Min.