Print…
D-gluconato de potássio, anidro USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos: Potassium Gluconate, Gluconic Acid Potassium Salt, D-Gluconic acid potassium salt, Potassium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
PO178-12KG PO178-2.5KG PO178-50KGBL
SPCMPO178-12KGEA 1190 EUR
SPCMPO178-12KG SPCMPO178-2.5KG SPCMPO178-50KGBL
D-gluconato de potássio, anidro USP
D-gluconato de potássio
Fórmula: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
Peso Molecular: 234.25 g/mol
Ponto de Fusão: 174…176 °C
Densidade: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00064211
Número CAS: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Merck Index: 12,07796
Encomendar
Assay 97% Min.