Print…
Citrato tripotássico monohidratado 99.0-100.5%, granular USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
PO175-12KGPL PO175-2.5KGPL
SPCMPO175-12KGPLEA 1160 EUR
SPCMPO175-12KGPL SPCMPO175-2.5KGPL
Citrato tripotássico monohidratado 99.0-100.5%, granular USP
Citrato tripotássico monohidratado
Form: Granular
Fórmula: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Ponto de Fusão: 230 °C
Densidade: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00150442
Número CAS: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Merck Index: 13,07706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 99% Min.