Print…
4-Aminobutyric acid
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos: GABA, γ-Aminobutyric acid
AM151-12KG AM151-25KGBL
SPCMAM151-12KGEA 4910 EUR
SPCMAM151-12KG SPCMAM151-25KGBL
4-Aminobutyric acid
4-Aminobutyric acid
Melamine statement (available upon request) BSE/TSE statement (available upon request)
Fórmula: C₄H₉NO₂
Peso Molecular: 103.12 g/mol
Ponto de ebulição: 248
Ponto de Fusão: 202
Densidade: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008226
Número CAS: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429
Encomendar
Assay 98% Min.