Print…
Ácido 4-aminobenzóico USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
AM150-50KGBL AM150-100GM AM150-500GM AM150-12KG
SPCMAM150-50KGBLEA 0 EUR
SPCMAM150-50KGBL SPCMAM150-100GM SPCMAM150-500GM SPCMAM150-12KG
Ácido 4-aminobenzóico USP
Ácido 4-aminobenzóico
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de ebulição: 340 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 188 °C
Densidade: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007894
Número CAS: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 13,00422
Encomendar
Assay 98.5% Min.