Print…
Cloreto de alumínio hexahidratado USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Atenção
SPCMAL225-2.5KGEA 845 EUR
SPCMAL225-2.5KG SPCMAL225-12KG SPCMAL225-50KGBL SPCMAL225-25KGBL
Cloreto de alumínio hexahidratado USP
Cloreto de alumínio hexahidratado
Fórmula: AlCl₃·6H₂O
Peso Molecular: 241,43 g/mol
Ponto de Fusão: ∼100 °C
Densidade: 2,39 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149134
Número CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Encomendar
Assay 95% Min.