Print…
Hidrogenocarnonato de potássio, granular USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos: Potassium bicarbonate
PO158-12KG PO158-2.5KG PO158-45KGBL
SPCMPO158-12KGEA 1170 EUR
SPCMPO158-12KG SPCMPO158-2.5KG SPCMPO158-45KGBL
Hidrogenocarnonato de potássio, granular USP
Hidrogenocarnonato de potássio
Kosher certified
BSE/TSE statement (available upon request)
Fórmula: KHCO₃
Peso Molecular: 100.12 g/mol
Ponto de Fusão: 292
Densidade: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011402
Número CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691
Encomendar
Assay 99.5% Min.