Print…
L(+)-Hidrogenotartarato de Potássio USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
P1801-12KG P1801-2.5KG P1801-50KGBL
SPCMP1801-12KGEA 1360 EUR
SPCMP1801-12KG SPCMP1801-2.5KG SPCMP1801-50KGBL
L(+)-Hidrogenotartarato de Potássio USP
L(+) - Hidrogenotartarato de Potássio
Fórmula: KOOC(CHOH)₂COOH
Ponto de Fusão: 250 °C
Densidade: 1,943 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00065392
Número CAS: 868-14-4
EINECS: 212-769-1
Merck Index: 13,07697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355f72f319f5589f12d60c6dfffecdec31cee083&vid=4a750ad5d4a91fd4c2885832ee80b7b64cdcc42a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 99% Min.