L-Fenilalanina USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos:
L-α-Fenilalanina
P1582-1KG
P1582-50KGBL
P1582-5KGBL
SPCMP1582-1KGEA
3260
EUR
SPCMP1582-1KG
SPCMP1582-50KGBL
SPCMP1582-5KGBL
L-Fenilalanina USP
L-Fenilalanina
Fórmula:
C₉H₁₁NO₂ Peso Molecular: 165.19 g/mol Ponto de ebulição: 313 Ponto de Fusão: 173 Densidade: 0.754 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064227 Número CAS: 63-91-2 EINECS: 200-568-1 Merck Index: 14,07271 |
Assay | 98.5% Min. |