Print…
Polyethylene glycol 1,450 NF
Fornecedor: Spectrum Chemical
P1492-12KGBL P1492-2.5KG P1492-45KGBL
SPCMP1492-12KGBLEA 1110 EUR
SPCMP1492-12KGBL SPCMP1492-2.5KG SPCMP1492-45KGBL
Polyethylene glycol 1,450 NF
Polyethylene glycol 1,450
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2