Print…
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 40,000 USP (K30)
Fornecedor: Spectrum Chemical
P1454-50KGBL P1454-5KG P1454-12KGBL
SPCMP1454-50KGBLEA 0 EUR
SPCMP1454-50KGBL SPCMP1454-5KG SPCMP1454-12KGBL
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 40,000 USP (K30)
Polyvinylpyrrolidone
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Fórmula: (C₆H₉NO)n
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01076626
Número CAS: 9003-39-8