Print…
Agar, granular NF
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos: Agar Agar
AG105-2.5KG AG105-50KGBL
SPCMAG105-2.5KGEA 1280 EUR
SPCMAG105-2.5KG SPCMAG105-50KGBL
Agar, granular NF
Agar
Form: Granular
Ponto de Fusão: 90
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081288
Número CAS: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM