Print…
L(-)-Prolina USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
P1434-1KG P1434-25KGBL P1434-5KG
SPCMP1434-1KGEA 861 EUR
SPCMP1434-1KG SPCMP1434-25KGBL SPCMP1434-5KG
L(-)-Prolina USP
L(-)-Prolina
Fórmula: C₅H₉NO₂
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 220…222 °C
Densidade: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064318
Número CAS: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871