Print…
L(-)-Menthol, cristais USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Atenção
Sinônimos: (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, L-Menthol, Levomenthol, L(-)-Menthyl alcoholol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R)-(-)-Menthol, (-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol
ME110-12KGBL ME110-25KGBL
SPCMME110-12KGBLEA 4580 EUR
SPCMME110-12KGBL SPCMME110-25KGBL
L(-)-Menthol, cristais USP
L(-)-Menthol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Fórmula: C₁₀H₂₀O
Peso Molecular: 156.27 g/mol
Ponto de ebulição: 212
Ponto de Fusão: 41…44 °C
Densidade: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 96
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062979
Número CAS: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861