Print…
Estearato de magnésio BP, JP, NF
Fornecedor: Spectrum Chemical
Atenção
Sinônimos: Stearic acid Magnesium(II) salt, Magnesium(II) Stearate, Stearic acid magnesium salt
MA130-12KG MA130-2.5KG MA130-45KGBL
SPCMMA130-12KGEA 1660 EUR
SPCMMA130-12KG SPCMMA130-2.5KG SPCMMA130-45KGBL
Estearato de magnésio BP, JP, NF
Estearato de magnésio
Fórmula: C₃₆H₇₀MgO₄
Peso Molecular: 591.25 g/mol
Ponto de Fusão: 130…140 °C
Densidade: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036391
Número CAS: 557-04-0
EINECS: 209-150-3
Merck Index: 13,05714
Encomendar
Assay 4% Min.