Print…
DL-Ácido Málico NF
Fornecedor: Spectrum Chemical
Perigo
Sinônimos: (±)-Ácido málico
M1336-12KG M1336-2.5KG M1336-500GM
SPCMM1336-12KGEA 1650 EUR
SPCMM1336-12KG SPCMM1336-2.5KG SPCMM1336-500GM
DL-Ácido Málico NF
DL-Ácido Málico
Fórmula: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 306 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 131…132 °C
Densidade: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064212
Número CAS: 617-48-1
EINECS: 210-514-9
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 99% Min.