Print…
L(+)-Leucina USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
L1202-1KG L1202-25KGBL L1202-5KG
SPCML1202-1KGEA 516 EUR
SPCML1202-1KG SPCML1202-25KGBL SPCML1202-5KG
L(+)-Leucina USP
L(+)-Leucina
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: 300 °C
Densidade: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002617
Número CAS: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451
Encomendar
Assay 98.5% Min.