Print…
Monocloridrato de L(+)-lisina, granular USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
L1142-1KG L1142-50KGBL L1142-5KG
SPCML1142-1KGEA 346 EUR
SPCML1142-1KG SPCML1142-50KGBL SPCML1142-5KG
Monocloridrato de L(+)-lisina, granular USP
Monocloridrato de L(+)-Lisina
Form: Granular
Use: excipient, biochemistry.
Fórmula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Ponto de Fusão: 263…264 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064564
Número CAS: 657-27-2
EINECS: 211-519-9
Encomendar
Assay 98.5% Min.