Print…
Isopropyl palmitate NF
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos: Hexadecylic acid isopropyl ester, Palmitic acid isopropyl ester, Hexadecanoic acid isopropyl ester, Isopropyl Palmitate, Isopropyl hexadecanoate
IS160-200LTBL IS160-20LTMT IS160-4LTGL IS160-500MLGL
SPCMIS160-200LTBLEA 0 EUR
SPCMIS160-200LTBL SPCMIS160-20LTMT SPCMIS160-4LTGL SPCMIS160-500MLGL
Isopropyl palmitate NF
Isopropyl palmitate
Fórmula: C₁₉H₃₈O₂
Ponto de ebulição: 160 °C (2 mmHg)
Ponto de Fusão: 13,5 °C
Densidade: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008993
Número CAS: 142-91-6
EINECS: 205-571-1
Encomendar
Assay 90% Min.