Print…
Isopropyl myristate NF
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos: Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Isopropyl Myristate, Isopropyl tetradecanoate, Tetradecylic acid isopropyl ester
IS145-200LTBL IS145-20LTMT IS145-4LTGL
SPCMIS145-200LTBLEA 5070 EUR
SPCMIS145-200LTBL SPCMIS145-20LTMT SPCMIS145-4LTGL
Isopropyl myristate NF
Isopropyl myristate
Fórmula: C₁₇H₃₄O₂
Peso Molecular: 270.46 g/mol
Ponto de ebulição: 320
Ponto de Fusão: 0…1 °C
Densidade: 0.852 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 150
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008982
Número CAS: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Index: 13,05235
Encomendar
Assay 90% Min.