Print…
Cloridrato de L-Arginina USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos: Cloridrato de L(+)-Arginina
A1337-12KGBL A1337-1KG A1337-50KGBL
SPCMA1337-12KGBLEA 3690 EUR
SPCMA1337-12KGBL SPCMA1337-1KG SPCMA1337-50KGBL
Cloridrato de L-Arginina USP
Cloridrato de L-Arginina
Fórmula: C₆H₁₅ClN₄O₂
Peso Molecular: 210.66 g/mol
Ponto de Fusão: 218
Densidade: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064550
Número CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785
Encomendar
Assay 98.5% Min.