Hidroquinona USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
|
Perigo
|
HY113-2.5KG
HY113-25KGBL
HY113-50KGBL
HY113-500GM
SPCMHY113-2.5KGEA
4120
EUR
SPCMHY113-2.5KG
SPCMHY113-25KGBL
SPCMHY113-50KGBL
SPCMHY113-500GM
Hidroquinona USP
Hidroquinona
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Fórmula:
C₆H₄(OH)₂ Ponto de ebulição: 285 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 172 °C Densidade: 1,332 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 165 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002339 Número CAS: 123-31-9 EINECS: 204-617-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,04833 |
|
Assay | 99% Min. |