Cloreto de guanidínio ≥99%, BiotechGrade
Fornecedor: Spectrum Chemical
|
Atenção
|
Sinônimos:
Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
GU103-2.5KG
GU103-50KGBL
SPCMGU103-2.5KGEA
2380
EUR
SPCMGU103-2.5KG
SPCMGU103-50KGBL
Cloreto de guanidínio ≥99%, BiotechGrade
Cloreto de guanidínio
Fórmula:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Peso Molecular: 95.53 g/mol Ponto de Fusão: 185 Densidade: 1.354 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013026 Número CAS: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Merck Index: 13,04578 |
|
Assay | 99% Min. |