Print…
L-Alanina USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
A1253-1KG A1253-25KGBL A1253-5KG
SPCMA1253-1KGEA 688 EUR
SPCMA1253-1KG SPCMA1253-25KGBL SPCMA1253-5KG
L-Alanina USP
L-Alanina
Fórmula: C₃H₇NO₂
Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79 °C
Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064410
Número CAS: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203
Encomendar
Assay 98.5% Min.