Print…
Hidrogenofosfato de diamônio, granular NF
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos: Diammonium hydrogen orthophosphate, Ammonium hydrogen phosphate, di-Ammonium hydrogen phosphate, Ammonium Phosphate, Ammonium biphosphate, Fyrex, Ammonium phosphate dibasic, Ammonium monohydrogen phosphate, Diammonium hydrogen phosphate
A1244-12KG A1244-2.5KG A1244-45KGBL
SPCMA1244-12KGEA 1660 EUR
SPCMA1244-12KG SPCMA1244-2.5KG SPCMA1244-45KGBL
Hidrogenofosfato de diamônio, granular NF
Diammonium hydrogen orthophosphate
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Fórmula: (NH₄)₂HPO₄
Peso Molecular: 132.06 g/mol
Ponto de Fusão: 185
Densidade: 1.619 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010891
Número CAS: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
ALCANCE: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546
Encomendar
Assay 96% Min.