Print…
Ethyl 4-hydroxybenzoate NF
Fornecedor: Spectrum Chemical
ET117-12KG ET117-2.5KG ET117-50KGBL
SPCMET117-12KGEA 2510 EUR
SPCMET117-12KG SPCMET117-2.5KG SPCMET117-50KGBL
Ethyl 4-hydroxybenzoate NF
Ethyl 4-hydroxybenzoate
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 297 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 116…118 °C
Densidade: 1,078 g/cm³ (131 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002353
Número CAS: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Merck Index: 13,03869
Encomendar
Assay 98% Min.