Print…
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Fornecedor: Spectrum Chemical
E1023-200LTBL E1023-20LTMT
SPCME1023-200LTBLEA 5990 EUR
SPCME1023-200LTBL SPCME1023-20LTMT
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Fórmula: C₈H₁₆O₄
Ponto de ebulição: 210 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –25 °C
Densidade: 1,0114 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00041928
Número CAS: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
Encomendar
Assay 99% Min.