Print…
Acetanilida
Fornecedor: Spectrum Chemical
Atenção
Sinônimos: N-Phenylacetamide
A1007-12KGBL A1007-1KG A1007-50KGBL
SPCMA1007-12KGBLEA 2300 EUR
SPCMA1007-12KGBL SPCMA1007-1KG SPCMA1007-50KGBL
Acetanilida
Acetanilida
Fórmula: C₈H₉NO
Ponto de ebulição: 304 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 115 °C
Densidade: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 174 °C
Número MDL : MFCD00008674
Número CAS: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051
Encomendar
Assay 99% Min.