Print…
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona
Fornecedor: Spectrum Chemical
Perigo
DI102-200LTBL DI102-20LTMT
SPCMDI102-200LTBLEA 6430 EUR
SPCMDI102-200LTBL SPCMDI102-20LTMT
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona
Fórmula: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Ponto de ebulição: 166 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004471
Número CAS: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
UN: 1148
ADR: 3,III
ALCANCE: 01-2119473975-21
Merck Index: 13,02983
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2da78bff918d252787ee81ab8857bd3b19e51ac&vid=d8a0cccff2cac15b826ba733a013451ac11e3b51&prid=web&clid=SAPDAM