Print…
Acetato de 2-etoxietilo
Fornecedor: Spectrum Chemical
Perigo
E1024-200LTBL E1024-20LTMT E1024-4LTGL
SPCME1024-200LTBLEA 5720 EUR
SPCME1024-200LTBL SPCME1024-20LTMT SPCME1024-4LTGL
Acetato de 2-etoxietilo
Acetato de 2-etoxietilo
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 156 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –62 °C
Densidade: 0,976 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 54 °C
Número MDL : MFCD00009251
Número CAS: 111-15-9
EINECS: 203-839-2
UN: 1172
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03787
Encomendar
Assay 99% Min.