Print…
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Fornecedor: Spectrum Chemical
Atenção
Sinônimos: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
D2343-1KG D2343-25KGBL D2343-50KGBL
SPCMD2343-1KGEA 1440 EUR
SPCMD2343-1KG SPCMD2343-25KGBL SPCMD2343-50KGBL
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Fórmula: C₇H₅NO₄
Peso Molecular: 167.12 g/mol
Ponto de ebulição: 357
Ponto de Fusão: 327
Ponto de Inflamação: 188
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006299
Número CAS: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Encomendar
Assay 98% Min.