Print…
Diethylenetriaminepentaacetic acid
Fornecedor: Spectrum Chemical
Atenção
Sinônimos: N-Carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® Aza Pa, DTPA, Titriplex® V, Idranal V, Diethylenetriaminepentaacetic acid, 2,2',2'',2'''-((((Carboxymethyl)azanediyl)bis(ethane-2,1-diyl))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, Diethylenetriamine-N,N,N',N'',N''-pentaacetic acid
D2323-2.5KG D2323-25KGBL
SPCMD2323-2.5KGEA 1810 EUR
SPCMD2323-2.5KG SPCMD2323-25KGBL
Diethylenetriaminepentaacetic acid
Diethylenetriaminepentaacetic acid
Fórmula: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Peso Molecular: 393.35 g/mol
Ponto de Fusão: 220…222 °C
Densidade: 1.558 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004289
Número CAS: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,07202
Encomendar
Assay 98% Min.