Print…
L(+)-Cisteína
Fornecedor: Spectrum Chemical
Atenção
Sinônimos: H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
CY110-1KG CY110-25KGBL CY110-50KGBL
SPCMCY110-1KGEA 1230 EUR
SPCMCY110-1KG SPCMCY110-25KGBL SPCMCY110-50KGBL
L(+)-Cisteína
L-Cisteína
Fórmula: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Peso Molecular: 121.16 g/mol
Ponto de ebulição: 254
Ponto de Fusão: 115
Densidade: 1.523 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064306
Número CAS: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810
Encomendar
Assay 98% Min.