Print…
Cianocobalamina, Crystalline USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
CY105-1KGBL CY105-100GMBL CY105-25GM
SPCMCY105-1KGBLEA 0 EUR
SPCMCY105-1KGBL SPCMCY105-100GMBL SPCMCY105-25GM
Cianocobalamina, Crystalline USP
Cianocobalamina
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Fórmula: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Peso Molecular: 1355.38 g/mol
Ponto de Fusão: 320
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151092
Número CAS: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152
Encomendar
Assay 96% Min.